Fontos dokumentumok
413321
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane
98%
Szinonimák:
[2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyl]trimethoxysilane, 2-(7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl-trimethoxysilane, 3-(2-Trimethoxysilylethyl)cyclohexene oxide
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCC1CCC2OC2C1)(OC)OC
InChI
1S/C11H22O4Si/c1-12-16(13-2,14-3)7-6-9-4-5-10-11(8-9)15-10/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQZNLOXENNXVAD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- a photoacid generator activated by two photon excitation.
- nanoscale polymeric structures (width: 65 nm) using 520 nm femtosecond pulse excitation.
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane may be used as a precursor to form SiCOH film via sol-gel. The silane may be used to functionalize alumina nanoparticles towards the fabrication of polyamide 12/alumina nanocomposites. 4 Basalt fibers were functionalized with this silane and its consequent effect on the fabrication of basalt fiber–epoxidized vegetable oil matrix composite materials was analyzed.
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?