Merck
411523
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromobenzoic acid
95%
About This Item
Lineáris képlet:
Br2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.91
Beilstein:
1940691
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
218-220 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
Alkalmazás
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
  • (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
  • di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
  • (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Syntheses and enantioselective recognition of chiral poly (phenyleneethynylene) s bearing bulky optically active menthyl groups
Shinohara K-i, et al.
Polymer, 42(1), 351-355 (2001)
Synthesis of 5-substituted 1, 3-[bis (2, 2': 6', 2 ?-terpyridin-4'-ylethynyl)] benzene ligands and their coordination-driven self-assembly.
Hwang, S-H, et al.
Designed Monomers and Polymers, 9(5), 413-424 (2006)