Merck
175587
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane
98%
Szinonimák:
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.39
Beilstein:
1795316
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
bp
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)