Fontos dokumentumok
438340
Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
98%
Szinonimák:
(2-Phenylethyl)trimethoxysilane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBMUZYGBAGFCDF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)