Fontos dokumentumok
50059
(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
GPTES, 3-(2,3-Epoxypropyloxy)propyltriethoxysilane
Teszt
≥97.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.427
sűrűség
1.004 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXUKBNICSRJFAP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Polymer nanocomposite membranes for direct methanol fuel cells (DMFCs).
- Azido terminated poly(ethylene glycol) silane that can be self-assembled on a metal-oxide surface to facilitate the orthogonal biofunctionalization.
- Epoxy functionalized silsesquioxane nanoparticles (SQ-NPs).
- Epoxy-functionalized mesoporous cellular foams (G-MCFs) as the support for the immobilization of penicillin G acylase (PGA).
GPTES can also be used as a precursor to prepare water-repellent, self-cleaning coatings.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
291.2 °F
Lobbanási pont (C)
144 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?