Merck
412252
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
(Carboxymethyl)triphenylphosphonium bromide ethyl ester, NSC 60450
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OCOCH2P(C6H5)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
429.29
Beilstein:
3581273
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
145-150 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ester
phosphine
SMILES string
[Br-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for:
  • Wittig olefination reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
  • Synthesis of precursors for Bergman cyclization
  • Preparation of PPAR agonists derived from thalidomide-related LXR antagonists
  • Synthesis of benzoxaboroles with antimalarial activity
  • Michael acceptor based cysteine protease inhibitors
  • Mechanistic studies of the IspH reductase protein
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)