Merck
389471
Sigma-Aldrich
Ethyltriphenylphosphonium iodide
95%
Szinonimák:
ETPPI, Phenylphosphonium ethyl iodide
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3P(I)C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.25
Beilstein:
3659323
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
164-168 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Ethyltriphenylphosphonium iodide can be used as:
  • An efficient catalyst for N,N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates.
  • A phase transfer catalyst for the synthesis of 3-hydroxyflavones from chalcones via Algar−Flynn−Oyamada synthesis.
Reactant involved in:
  • Synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes
  • Asymmetric hydrogenation
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phase Transfer Catalysis Extends The Scope of The Algar-Flynn-Oyamada Synthesis of 3-Hydroxyflavones
Nhu D, et al.
Australian Journal of Chemistry, 68(7), 1102-1107 (2015)
Selective N, N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates in the presence of phosphonium salts
Selva M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(15), 5770-5773 (2006)