Merck
157929
Sigma-Aldrich
Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
98%
Szinonimák:
(Carbomethoxymethylene)triphenylphosphorane, (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3P=CHCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.35
Beilstein:
618430
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-172 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phosphine
SMILES string
COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Wittig reagent for the two-carbon homologation of aldehydes to α,β-unsaturated esters. Also used in an efficient synthesis of pyrazoles via reaction with methyl diazoacetate in the presence of triethylamine.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 63, 1074-1074 (2007)
Tetrahedron Letters, 48, 883-883 (2007)