Merck
377708
Sigma-Aldrich
(Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
94%
Szinonimák:
Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propionate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
362.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
94%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
94%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
158-162 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains triphenylphosphine oxide
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)