Fontos dokumentumok
C0636
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
≥98% (non-aqueous titration)
Szinonimák:
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (non-aqueous titration)
Forma
powder
molekulatömeg
378.47 g/mol
összetétel
C16, ~85% (balance stearyl (C18) homolog)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?