Merck
419206
Sigma-Aldrich
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
Szinonimák:
(Benzyloxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetic acid phenylmethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3P=CHCO2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
410.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
120-122 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phenyl
phosphine
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)C=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H23O2P/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20,22H,21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Tributylphosphine-mediated vinylogous Wittig reactions
  • Synthesis of 1,2-dioxanes for antitrypanosomal activity
  • Organocatalytic Michael-type reactions / Wittig reactions of phosphorus ylides and unsaturated ketones
  • Stereoselective phosphine-catalyzed cycloaddition to form spirocyclopenteneoxindoles
  • Enantioselective synthesis of pantothenic acid
  • Preparation of phosphorus ylides from phosphoranes and acetic anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)