Merck
139300
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrocinnamate, predominantly trans
99%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
138-140 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
nitro
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)15/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFBQVGXIMLXCQB-VMPITWQZSA-N
Alkalmazás
Ethyl 4-nitrocinnamate was used to study the kinetics of reduction of ethyl t-cinnamate and its substituted derivatives by samarium diiodide in the presence of hexamethylphosphoramide and t-butanol.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reduction of Ethyl t-cinnamates by Samarium Diiodide
Lin T-Y, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 48(5) (2001)