Fontos dokumentumok
516155
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
contains ~500 ppm phenothiazine as stabilizer, 90%
Szinonimák:
2-Aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI)
Teszt
90%
tartalmaz
~500 ppm phenothiazine as stabilizer
mp
102-110 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(=C)C(=O)OCCN
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;/h1,3-4,7H2,2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Homo and copolymer brushes of AMA, which can be used to tune the electrochemical properties of silicon wafers.
- Poly(3-hydroxybutyrate) based polyurethane/urea composite scaffolds for tissue engineering applications.
- Antimicrobial bacterial cellulose/poly (AMA) nanocomposites. Polymer incorporation imparts mechanical properties and antimicrobial activity to bacterial cellulose membranes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?