Merck
657670
Sigma-Aldrich
Poly(2-dimethylamino)ethyl methacrylate) methyl chloride quaternary salt
Szinonimák:
MADQUAT, Poly(2-(trimethylamino)ethyl methacrylate), Poly(2-methacryloxyethyltrimethylammonium chloride)
About This Item
Lineáris képlet:
(C9H18ClNO2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: soluble
methanol: soluble
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Fizikai tulajdonságok
Cationic polyelectrolyte
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)