Merck
790575
Sigma-Aldrich
(2-Boc-amino)ethyl methacrylate
99% (GC)
Szinonimák:
2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl ester, BOC protected aminoethyl methacrylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99% (GC)
form
solid
mp
78-84 °C
SMILES string
C=C(C)C(OCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-8(2)9(13)15-7-6-12-10(14)16-11(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3,(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZWCSJMONGVKJV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The methacrylate can be polymerized to generate a polymer with pendant amine functionality. The protecting group, BOC, is usually removed with acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)