Fontos dokumentumok
235865
Butyl methacrylate
99%, contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.91 (15 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
562 °F
tartalmaz
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
robbanási határérték
2-8 %
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
162-165 °C (lit.)
sűrűség
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A Monomer to synthesize waterborne butyl methacrylate (co)polymers latexes via emulsion polymerization for the development of coating materials for slow release-fertilizers.
- A matrix polymer in the preparation of LDH/poly (butyl methacrylate) nanocomposites, which can improve the mechanical properties and thermal stability of the resulting nanocomposites.
- A monomer to synthesize styrene and butyl methacrylate copolymers for use in leather finishing. Increasing the BMA content of the copolymer increases the water resistance and decreases the water vapor permeability of the leather.
- A monomer for the preparation of monolithic columns on microfluidic chips. These columns can be used for a wide range of applications, such as the separation and analysis of complex mixtures of compounds, the preconcentration of samples, and the development of new microfluidic analytical devices.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
119.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.