Fontos dokumentumok
291811
Lauryl methacrylate
contains 500 ppm MEHQ as inhibitor, 96%
Szinonimák:
Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate
Teszt
96%
tartalmaz
500 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
142 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To prepare polymeric co-stabilizer by free-radical copolymerization.
- To fabricate fluorine-less superhydrophobic cotton fabrics via graft polymerization process.
- In the synthesis of prepolymers that are used in oil absorbents.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?