Merck
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
≥98.0%
Szinonimák:
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
107758
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
crystals
mp
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
SMILES string
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
316.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
158 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)