Merck
791997
Sigma-Aldrich
Vanadyl phthalocyanine
dye content >90 %
Szinonimák:
Oxo[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]vanadium, Vanadium(IV)phthalocyanine oxide, Xerox xpp-VOPc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H16N8OV
CAS-szám:
Molekulatömeg:
579.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder (blue)
Minőségi szint
összetétel
dye content, >90%
λmax
701 nm
SMILES string
O=[V]1N(/C(C2=C/3C=CC=C2)=N\C4=N/C(C5=C4C=CC=C5)=N\6)C3=N/C(C7=C/8C=CC=C7)=NC8=N/C9=C%10C(C=CC=C%10)=C6N91
InChI
1S/C32H16N8.O.V/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Xerox®.
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm