Merck
679755
Sigma-Aldrich
Hexafluorozirconic acid solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Dihydrogen hexafluorozirconate solution, Hydrogen zirconium fluoride
About This Item
Lineáris képlet:
H2ZrF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: zirconium
reagent type: catalyst
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
sűrűség
1.512 g/mL at 25 °C
SMILES string
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Used for:
  • Hexafluorozirconic acid based surface pretreatments on steel for corrosion resistance
  • Preparation of titania photocatalyst synthesized from ionic-liquid-like precursor
  • Synthesis of fluoride-releasing dental monomer
  • As precursor to ZrO2 ceramic thin films
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)