Fontos dokumentumok
372757
Fluorosilicic acid solution
20-25 wt. % in H2O
Szinonimák:
Dihydrogen hexafluorosilicate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
koncentráció
20-25 wt. % in H2O
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C
SMILES string
F[H].F[H].F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?