Fontos dokumentumok
M5199
Meldonium dihydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
MET 88, Quaterin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >40 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)NCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVBQYTCFVWZSJK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3