Fontos dokumentumok
280658
[3-(Methacryloylamino)propyl]trimethylammonium chloride solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Acrylamido buffer solution pK >=12.0
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.43
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O.ClH/c1-9(2)10(13)11-7-6-8-12(3,4)5;/h1,6-8H2,2-5H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZNHKBFIBYXPDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a cationic monomer in the synthesis of charge-balanced polyampholytic random copolymers for gel electrolytes in Zinc-air batteries. These polyampholytic copolymers enhance ionic conductivity, stability, and compatibility with the electrochemical system.
- As a monomer to prepare double-network ion-gel membranes for efficient CO2/N2 separation. MAPTAC induces mechanical strength in the polymer networks.
- To fabricate cationic hydrogel by radical graft copolymerization of MAPTAC and salecan. The highly hydrophilic and cationic nature of MAPTAC makes this hydrogel suitable for anionic drug release and delivery.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?