Merck
396249
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
Szinonimák:
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
S(C6H4SH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful monomer and intermediate for dyes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)