Merck
662496
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfanyl)thiophenol
96%
Szinonimák:
4-(Methylthio)benzenethiol, 4-(Methylthio)phenyl mercaptan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
19-23 °C
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)