Fontos dokumentumok
289426
4,4′−Dipyridyl
98%
Szinonimák:
4,4′-Bipyridyl, 4,4′-Bipyridine
Teszt
98%
Forma
powder
bp
305 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
c1cc(ccn1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.