Fontos dokumentumok
147273
1,4-Benzenedimethanethiol
98%
Szinonimák:
α,α′-Dimercapto-p-xylene, α,α′-p-Xylenedithiol, 1,4-Benzenebis(methanethiol), 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-Xylylenedithiol, [4-(Sulfanylmethyl)phenyl]methanethiol, p-Xylylenedithiol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
bp
156 °C/12 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
SCc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.