Fontos dokumentumok
704709
p-Terphenyl-4,4′′-dithiol
95%
Szinonimák:
1,4-Bis(4-mercaptophenyl)benzene, TPDT
Teszt
95%
form
solid
mp
294-299 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(S)cc3
InChI
1S/C18H14S2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12,19-20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSAKNFPXLQYFIJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.