Merck
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
Szinonimák:
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
About This Item
Lineáris képlet:
HS-CH2CH2COOC8H17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)