Fontos dokumentumok
673099
Biphenyl-4,4′-dithiol
95%
Szinonimák:
4,4′-Dimercaptobiphenyl, BDT, BPDT
Teszt
95%
form
solid
mp
165-174 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(S)cc2
InChI
1S/C12H10S2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRPKUXAKHIINGG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.