Fontos dokumentumok
8.14145
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate
for synthesis
Szinonimák:
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate, Ethylene glycol dithioacetate
About This Item
Lineáris képlet:
(HSCH2COOCH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
204-653-4
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
137-139 °C/2 hPa
sűrűség
1.32 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
SCC(=O)OCCOC(=O)CS
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(3-11)9-1-2-10-6(8)4-12/h11-12H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSYGHMBJXWRQFD-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.310 - 1.320
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2