Fontos dokumentumok
269093
1,3-Benzenedithiol
99%
Szinonimák:
Benzene-1,3-dithiol, 1,3-Dimercaptobenzene
Teszt
99%
Forma
liquid
bp
128-129 °C/16 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
SMILES string
SC1=CC(S)=CC=C1
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?