Merck
270849
2-Naphthalenethiol
≥95%
Szinonimák:
2-Naphthyl mercaptan, Thio-2-naphthol (β)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
C10H7SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.24
Beilstein:
636389
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
bp
286 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
oldhatóság
diethyl ether: very soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
petroleum ether: very soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
SMILES string
Sc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8S/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The magnetic resonance shift for a self-assembled monolayer of 2-naphthalenethiol was studied that suggested considerable promise in flexible and transparent photonic devices for biological and chemical sensing.
Alkalmazás
2-Naphthalenethiol was used in the preparation of cholesterol monolayer and multilayer Langmuir- Blodgett (LB) films. The electrochemical barrier properties of these films were studied using cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xinlong Xu et al.
Nano letters, 11(8), 3232-3238 (2011-06-24)
Flexible electronic and photonic devices have been demonstrated in the past decade, with significant promise in low-cost, light-weighted, transparent, biocompatible, and portable devices for a wide range of applications. Herein, we demonstrate a flexible metamaterial (Metaflex)-based photonic device operating in
Metal-cluster catalysts: Access granted.
Graham J Hutchings
Nature chemistry, 2(12), 1005-1006 (2010-11-26)
Namal de Silva et al.
Nature chemistry, 2(12), 1062-1068 (2010-11-26)
In enzymes, the electronic and steric environments of active centres, and therefore their activity in biological processes, are controlled by the surrounding amino acids. In a similar manner, organic ligands have been used for the 'passivation' of metal clusters, that
R A Alvarez-Puebla et al.
The Analyst, 129(12), 1251-1256 (2004-11-27)
The results of the search for the optimal experimental conditions for ultrasentitive chemical analysis of 1-naphthalenethiol (1-NAT) and 2-naphthalenethiol (2-NAT) using surface-enhanced Raman scattering (SERS) are discussed. The report begins with a review of the vibrational spectra, including infrared and
J Ni et al.
Analytical chemistry, 71(21), 4903-4908 (1999-11-24)
An immunoassay readout method based on surface-enhanced Raman scattering (SERS) is described. The method exploits the SERS-derived signal from reporter molecules that are coimmobilized with biospecific species on gold colloids. This concept is demonstrated in a dualanalyte sandwich assay, in