Fontos dokumentumok
169021
Phenyl disulfide
99%
Szinonimák:
Diphenyl disulfide, NSC 2689
Teszt
99%
Forma
powder
mp
58-60 °C (lit.)
oldhatóság
xylene: soluble 3%, clear, colorless to yellow
funkcionális csoport
disulfide
SMILES string
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?