Merck
171034
Sigma-Aldrich
tert-Nonyl mercaptan, mixture of isomers
≥97%
Szinonimák:
tert-Nonanethiol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H20S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Arkema Inc.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)