Fontos dokumentumok
8.22307
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
for synthesis
Szinonimák:
Tetrahydrofurfuryl alcohol, Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-625-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
282 °C
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.5-9.7 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 75 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(CCC1)CO
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.054
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)