Fontos dokumentumok
96483
Zinc iodide
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Szinonimák:
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (AT)
Forma
powder or crystals
mp
445 °C (lit.)
sűrűség
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- As a catalyst for one-pot synthesis of aminoindolizines via sequential A3 coupling/cycloisomerization.
- As a catalyst for one-pot synthesis of quinoxalines.
- As a precursor to synthesize highly luminescent quantum dots.
- As a redox electrolyte in hybrid energy storage systems.
- As a dopant to prepare highly flexible PVA composite films. The addition of zinc iodide enhances the optoelectronic properties of polymer composite.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?