Merck
439738
Sigma-Aldrich
Manganese(II) iodide
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
About This Item
Lineáris képlet:
MnI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.75
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder or crystals (or flakes)
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder or crystals (or flakes)
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
80 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)