Merck
208493
Sigma-Aldrich
Aluminum iodide
technical grade, 95%
Szinonimák:
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
About This Item
Lineáris képlet:
AlI3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
407.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
gőznyomás
1 mmHg ( 178 °C)
Teszt
95%
form
chunks
bp
360 °C (lit.)
mp
191 °C (lit.)
sűrűség
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
The compound may be used as an additive for electrolytes in lithium ion batteries.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes.
Xue B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8720-8721 (2006)
Lithium air battery : alternate energy resource for the future.
Zahoor A, et al.
Journal of Electrochemical Science and Technology, 3(1), 14-23 (2012)
Dien Li et al.
Journal of environmental radioactivity, 222, 106372-106372 (2020-08-11)
There are few effective technologies for the sequestration of highly water-soluble pertechnetate (TcO4-) from contaminated water despite the urgency of environmental and public health concerns. In this work, anion exchanged and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) functionalized MIL-101-Cr-NO3 were investigated for perrhenate