Fontos dokumentumok
488291
Bromomethane-d3
99.5 atom % D
Szinonimák:
Methyl-d3 bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.3 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1420 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99.5 atom % D
öngyulladási hőmérséklet
996 °F
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
sűrűség
3.41 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZUXJHMPEANEGY-FIBGUPNXSA-N
Related Categories
Általános leírás
Kiszerelés
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
Javasolt termékek
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?