Merck
486892
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
1.08 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
27 psi ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
öngyulladási hőmérséklet
806 °F
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
<-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< -30.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)