Merck
489778
Sigma-Aldrich
Iodoethane-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Ethyl-2,2,2-d3 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CH2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
sűrűség
1.987 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVTICUPFWKNHNG-FIBGUPNXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)