Merck
614734
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Propyl-d7 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2CD2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
101-102 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
sűrűség
1.820 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)