Merck
38827
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
4,4′-Dimethoxytrityl chloride, Chloro-4,4′-dimethoxytriphenylmethane, DMT, DMT-Cl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H19ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.83
Beilstein:
2471942
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
mp
123-125 °C
funkcionális csoport
chloro
phenyl
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride (DMTrCl) can be used as a protecting agent:
  • For hydroxyl group of nucleosides/nucleotides as its O-(4,4′-dimethoxytrityl)derivative.
  • For 10 sulfhydryl group of oligonucleotide analogs as its DMTr thioether.
Egyéb megjegyzések
Useful protecting-group reagent; Removal
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
2′-Deoxyimmunosine: stereoselective synthesis, base pairing and duplex stability of oligonucleotides containing 8-oxo-7-thiaguanine
Seela F and Ming X
Organic & Biomolecular Chemistry, 6(8), 1450-1461 (2008)
M.D. Matteucci et al.
Tetrahedron Letters, 81, 3243-3243 (1980)
A novel entry to 2′-O-aminopropyl modified nucleosides amenable for further modifications
Haas J and Engels JW
Tetrahedron Letters, 48(50), 8891-8894 (2007)
M.P. Reddy et al.
Tetrahedron Letters, 28, 23-23 (1987)
Selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxyl groups
Huang Z and Benner SA
Synlett, 1993(01), 83-84 (1993)