Fontos dokumentumok
766305
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
95%
Szinonimák:
Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.465
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
InChI
1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDHWBEHZLFDXCU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.0 °F
Lobbanási pont (C)
73.9 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?