Merck
M072000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Szinonimák:
Chloro(diisopropylamino)-β-cyanoethoxyphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.68
Beilstein:
3588525
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥97.0% (31P-NMR)
form
liquid
szín
clear to very slightly hazy colorless
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite is a monochloridite phosphorylation reagent used for DNA synthesis.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Abdelaziz Al Ouahabi et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(16), 5629-5635 (2015-04-09)
Sequence-defined non-natural polyphosphates were prepared using iterative phosphoramidite protocols on a polystyrene solid support. Three monomers were used in this work: 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-propyl) diisopropylphosphoramidite (0), 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dimethyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1), and 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dipropargyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1'). Phosphoramidite coupling steps allowed rapid synthesis