Merck
129208
Sigma-Aldrich
4-Methoxytriphenylmethyl chloride
97%
Szinonimák:
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Monomethoxytrityl chloride, MMT
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.80
Beilstein:
798425
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
122-124 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Selective protecting reagent for primary hydroxyl groups.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic Communications, 23, 1239-1239 (1993)
A Wissner et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(9), 1650-1662 (1992-05-01)
A series of aryl phosphoglyceride (3, 19-61) and bis-aryl phosphate (67-135) antagonists of platelet activating factor (PAF) were prepared. A group of four bifunctional phosphorus reagents (5a-c and 7) were developed that allowed the preparation of these aryl phosphates in
Dongfen Yuan et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 172-184 (2017-03-28)
Leptin is an adipocyte-secreted hormone that is delivered via a specific transport system across the blood-brain barrier (BBB) to the brain where it acts on the hypothalamus receptors to control appetite and thermogenesis. Peripheral resistance to leptin due to its