Fontos dokumentumok
302309
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Cl 13.5-15.5 %
Szinonimák:
Chloro(diisopropylamino)-β-cyanoethoxyphosphine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
összetétel
Cl, 13.5-15.5%
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitrile
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides
- for conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites
- as phosphitylating reagent for 3′-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides
- in a scalable, solution-phase oligonucleotide synthesis employing phosphoramidite chemistry and DMT-, iBu- and Bz-protected monomers. Intermediates were isolated by extraction without further purification
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?