Fontos dokumentumok
305995
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
97%
Szinonimák:
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitrile
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in preparation of prosphoramidite reagent, required for synthesis of 12-mer oligodeoxynucleotide
- as phosphorylating agent in synthesis of 1,2-diacyl-sn-glycerophosphatidylserine
- in situ preparation of deoxyribonucleoside phosphoramidites
- in preparation of 2′-deoxy-2′-fluoro-3′-O-(β-cyanoethyl-N,N-diisopropylphosphoramidic)-5′-O-(4-methoxytrityl)-4′-thio-β-D-arabinouridine and 1-(3-O-(β-cyanoethyl-N,N-diisopropylphosphoramidic)-2-deoxy-2-fluoro-5-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-4-thio-β-D-arabinofuranosyl)-thymine
- as reagent for synthesizing phosphitylated nucleotides
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
119.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?