Fontos dokumentumok
M85301
Methyltrichlorosilane
99%
Szinonimák:
MTS, Trichloro(methyl)silane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
150 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>760 °F
robbanási határérték
11.9 %
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
sűrűség
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a reagent for the surface-functionalization of fabrics and mesoporous materials to increase their hydrophobicity.
- As a source of silicon to synthesize silica doped carbon nanotubes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?